D(-)-Ribosa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A17894.09
A17894.18
A17894.30
A17894.09EA
31.8
EUR
A17894.09
A17894.18
A17894.30
D(-)-Ribosa ≥98%
D(-)-Ribose
Purity: 98%
CAS No.: 50-69-1
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1723081
Merck Reference: 14,8204
Optical Rotation: -20° (c=10 in water, 28h)
MDL No.: MFCD00135453
Formula:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82…86 °C Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135453 Núm. CAS: 50-69-1 EINECS: 200-059-4 Índice Merck: 14,8204 |