Tris(3-metoxifenil)fosfina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17949.03
A17949.06
A17949.03EA
66.4
EUR
A17949.03
A17949.06
Tris(3-metoxifenil)fosfina ≥98%
Tris(3-metoxifenil)fosfina
Purity: 98%
CAS No.: 29949-84-6
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00008386
Formula:
C₂₁H₂₁O₃P MW: 352.37 g/mol Pto. de fusión: 113…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008386 Núm. CAS: 29949-84-6 |