6-Metil-2-tiouracilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17982.18
A17982.30
A17982.A1
A17982.18EA
23.1
EUR
A17982.18
A17982.30
A17982.A1
6-Metil-2-tiouracilo ≥98%
6-Metil-2-tiouracilo
Purity: 98%
CAS No.: 56-04-2
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: ca 329° dec.
Beilstein Reference: 115648
Merck Reference: 14,6128
MDL No.: MFCD00006040
Formula:
C₅H₆N₂OS Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 329 °C (desc.) Densidad: 1,519 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006040 Núm. CAS: 56-04-2 EINECS: 200-252-3 Índice Merck: 14,6128 |