cis-9-Octadecen-1-ol tech. 80-85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
cis-Octadec-9-en-1-ol
A18018.22
A18018.36
A18018.22EA
31
EUR
A18018.22
A18018.36
cis-9-Octadecen-1-ol tech. 80-85%, grado técnico
cis-9-Octadecen-1-ol
Purity: 80-85%
CAS No.: 143-28-2
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.48
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.849
Refractive Index: 1.4600
Appearance: Colourless
Melting Point: ca 6°
Boiling Point: 206-207°/13mm
Beilstein Reference: 1723962
Merck Reference: 14,6831
MDL No.: MFCD00002993
Formula:
C₁₈H₃₆O MW: 268.48 g/mol Pto. Ebullición: 206…207 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 6 °C Densidad: 0.849 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002993 Núm. CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Índice Merck: 14,6831 |