meso-Tetrafenilporfina low chlorine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5,10,15,20-Tetrafenil-21H,23H-porfina
A18261.06
A18261.03
A18261.14
A18261.06EA
263
EUR
A18261.06
A18261.03
A18261.14
meso-Tetrafenilporfina low chlorine
meso-Tetrafenilporfina
CAS No.: 917-23-7
Molecular Formula: C44H30N4
Formula Weight: 614.71
Melting Point: 449-451°
Beilstein Reference: 379542
MDL No.: MFCD00011680
Formula:
C₄₄H₃₀N₄ Pto. de fusión: 449…451 °C Densidad: 1,276 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011680 Núm. CAS: 917-23-7 EINECS: 213-025-9 |