2-Amino-6-fluorobenzotiazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluorobenzotiazol-2-ilamina
A18383.03 A18383.06 A18383.14
A18383.03EA 24.8 EUR
A18383.03 A18383.06 A18383.14
2-Amino-6-fluorobenzotiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzotiazol
Purity: 99% CAS No.: 348-40-3 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00013336
Formula: C₇H₅FN₂S
MW: 168.19 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Pto. de fusión: 183…185 °C
Densidad: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013336
Núm. CAS: 348-40-3