α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-p-xileno, 1,4-Bis(trifluorometil)benceno
A18411.06 A18411.14 A18411.22
A18411.06EA 30 EUR
A18411.06 A18411.14 A18411.22
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno ≥99%
α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-p-xileno
Purity: 99% CAS No.: 433-19-2 Molecular Formula: C8H4F6 Formula Weight: 214.11 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.3790 Odour: Aromatic Melting Point: -1° Boiling Point: 116-117° Beilstein Reference: 1912445 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000402
Formula: C₈H₄F₆
MW: 214.11 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.381
Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000402
Núm. CAS: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
ADR: 3 II