Ioduro de (iodometil)trimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Iodomethylenetrimethylammonium iodide
A18424.06
A18424.14
A18424.06EA
38.6
EUR
A18424.06
A18424.14
Ioduro de (iodometil)trimetilamonio ≥98%
Ioduro de (iodometil)trimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 39741-91-8
Molecular Formula: (CH3)3N(CH2I)I
Formula Weight: 326.94
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3912137
Formula:
C₄H₁₁I₂N Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031647 Núm. CAS: 39741-91-8 EINECS: 254-611-4 |