2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18500.03
A18500.06
A18500.14
A18500.03EA
39.1
EUR
A18500.03
A18500.06
A18500.14
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formula:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol Pto. Ebullición: 118…119 °C Densidad: 1,410 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061310 Núm. CAS: 89763-93-9 UN: 1987 ADR: 3,III |