2-Amino-6-bromobenzotiazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18554.03
A18554.06
A18554.14
A18554.03EA
45.6
EUR
A18554.03
A18554.06
A18554.14
2-Amino-6-bromobenzotiazol 98%
2-Amino-6-bromobenzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 15864-32-1
Molecular Formula: C7H5BrN2S
Formula Weight: 229.10
Odour: Odourless
Formula:
C₇H₅BrN₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00152229 Núm. CAS: 15864-32-1 |