3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
A18583.09 A18583.18
A18583.09EA 34.7 EUR
A18583.09 A18583.18
3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol 95%
3,7,11,15-Tetrametilhexadec-1-en-3-ol
Purity: 95% CAS No.: 505-32-8 Molecular Formula: C20H40O Formula Weight: 296.54 Refractive Index: 1.4571 Boiling Point: 125-128°/0.06mm Merck Reference: 14,5198 MDL No.: MFCD00048380
Formula: C₂₀H₄₀O
MW: 296,54 g/mol
Pto. Ebullición: 125…128 °C (0,06 mmHg)
Densidad: 0,8519
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048380
Núm. CAS: 505-32-8
EINECS: 208-008-8
Índice Merck: 14,5198