3-Fluoro-p-anísidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-anísidina, 3-Fluoro-4-metoxianilina
A18606.03 A18606.06 A18606.14
A18606.03EA 41.3 EUR
A18606.03 A18606.06 A18606.14
3-Fluoro-p-anísidina ≥98%
3-Fluoro-p-anísidina
Purity: 98+% CAS No.: 366-99-4 Molecular Formula: C7H8FNO Formula Weight: 141.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 80-84° Boiling Point: 135°/18mm Beilstein Reference: 2717083 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00075040
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.15 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 80…84 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075040
Núm. CAS: 366-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III