Naftaleno-1,8-dicarboximida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Naphthalene-1,8-dicarboximide
A18856.09
A18856.18
A18856.30
A18856.09EA
60.6
EUR
A18856.09
A18856.18
A18856.30
Naftaleno-1,8-dicarboximida ≥98%
Naftaleno-1,8-dicarboximida
Purity: 98%
CAS No.: 81-83-4
Molecular Formula: C12H7NO2
Formula Weight: 197.20
Melting Point: 299-303°
Beilstein Reference: 153150
Formula:
C₁₂H₇NO₂ Pto. Ebullición: 475 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 299…303 °C Densidad: 1,482 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006920 Núm. CAS: 81-83-4 EINECS: 201-379-7 |