(±)-γ-Valerolactona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-29-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Pleasant
Melting Point: -31°
Boiling Point: 207-208°
Beilstein Reference: 80420
MDL No.: MFCD00005400
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 207…208 °C Pto. de fusión: –31 °C Densidad: 1,052 Pto. de inflamación: 81 °C (178 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005400 Núm. CAS: 108-29-2 EINECS: 203-569-5 |