Isotiocianato de 4-etoxifenilo ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-Ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, 4-Ethoxyphenylisothiocyanate

A18902.06 A18902.14
A18902.06EA 80.8 EUR
A18902.06 A18902.14
Isotiocianato de 4-etoxifenilo ≥98%
Isotiocianato de 4-etoxifenilo

Purity: 98% CAS No.: 3460-49-9 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 637526 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041096

Formula: C₉H₉NOS
MW: 179.24 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041096
Núm. CAS: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
UN: 2923
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR