6-Fluoro-m-anísaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-5-metoxibenzaldehído, 6-Fluoro-3-anísaldehído
A18904.06
A18904.14
A18904.06EA
81.6
EUR
A18904.06
A18904.14
6-Fluoro-m-anísaldehído ≥97%
6-Fluoro-m-anísaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 105728-90-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 80°/0.9mm
Beilstein Reference: 4379088
MDL No.: MFCD00070795
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. Ebullición: 80 °C (0,9 mmHg) Densidad: 1,237 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070795 Núm. CAS: 105728-90-3 |