Formiato de calcio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Calcio formiato
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 42.5 EUR
A18916.22 A18916.36
Formiato de calcio ≥98%
Formiato de calcio
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Formula: C₂H₂CaO₄
MW: 130.11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 2.02
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036108
Núm. CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Índice Merck: 12,01711