4-Clorobutironitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
A18942.0BEA
502
EUR
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
4-Clorobutironitrilo ≥97%
4-Clorobutironitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 628-20-6
Molecular Formula: C4H6ClN
Formula Weight: 103.55
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1633582
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001972
Formula:
C₄H₆ClN Pto. Ebullición: 195…197 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 1,084 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001972 Núm. CAS: 628-20-6 EINECS: 211-031-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |