5-Iodouracilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Iodouracilo
A18994.09
A18994.18
A18994.09EA
58.2
EUR
A18994.09
A18994.18
5-Iodouracilo ≥97%
5-Iodouracilo
Purity: 97%
CAS No.: 696-07-1
Molecular Formula: C4H3IN2O2
Formula Weight: 237.99
Melting Point: 274-276°
Beilstein Reference: 4891
Formula:
C₄H₃IN₂O₂ MW: 237,98 g/mol Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 274…276 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006020 Núm. CAS: 696-07-1 EINECS: 211-788-2 |