2,4,5-Trimetiltiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19046.06
A19046.14
A19046.06EA
35.3
EUR
A19046.06
A19046.14
2,4,5-Trimetiltiazol ≥98%
2,4,5-Trimetiltiazol
Purity: 98%
CAS No.: 13623-11-5
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 107148
MDL No.: MFCD00005332
Formula:
C₆H₉NS Pto. Ebullición: 164…166 °C Densidad: 1,043 Pto. de inflamación: 64 °C (147 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005332 Núm. CAS: 13623-11-5 EINECS: 237-107-9 |