Cloroacetato de isopropilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A19070.AC A19070.AP
A19070.ACEA 37.1 EUR
A19070.AC A19070.AP
Cloroacetato de isopropilo ≥99%
Cloroacetato de isopropilo
Purity: 99% CAS No.: 105-48-6 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 149-150° UN No.: 2947 MDL No.: MFCD00040410
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Pto. Ebullición: 149…150 °C
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040410
Núm. CAS: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
UN: 2947
ADR: 3 III