Ácido undec-10-enoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 10-undecenoico
A19122.0B
A19122.30
A19122.0BEA
104
EUR
A19122.0B
A19122.30
Ácido undec-10-enoico ≥99%
Ácido undec-10-enoico
Purity: 99%
CAS No.: 112-38-9
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4493
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 126-128°/1mm
Beilstein Reference: 1762631
Merck Reference: 14,9848
MDL No.: MFCD00004442
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184,28 g/mol Pto. Ebullición: 126…128 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 22…25 °C Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004442 Núm. CAS: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Índice Merck: 14,9848 |