Acide 5-bromo-2-thenoïque ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
A19242.03
A19242.06
A19242.14
A19242.03EA
32.4
EUR
A19242.03
A19242.06
A19242.14
Acide 5-bromo-2-thenoïque ≥98%
Acide 5-bromo-2-thenoïque
Purity: 98%
CAS No.: 7311-63-9
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 118364
Formula:
C₅H₃BrO₂S Pto. de fusión: 139…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079725 Núm. CAS: 7311-63-9 |