1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 43.9 EUR
A19376.06 A19376.14
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno ≥98%
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Formula: C₆H₃ClFI
Pto. Ebullición: 217 °C
Densidad: 1,980
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079729
Núm. CAS: 6797-79-1