9-Decen-1-ol ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Decen-10-ol
A19490.14
A19490.22
A19490.14EA
80.4
EUR
A19490.14
A19490.22
9-Decen-1-ol ≥90%
9-Decen-1-ol
Purity: 90+%
CAS No.: 13019-22-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Pleasant
Melting Point: -13°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1750928
MDL No.: MFCD00002992
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156,27 g/mol Pto. Ebullición: 235 °C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 0,847 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002992 Núm. CAS: 13019-22-2 EINECS: 235-878-6 |