1,3-Bis(dimetilamino)propano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A19500.09 A19500.18 A19500.30
A19500.09EA 34.1 EUR
A19500.09 A19500.18 A19500.30
1,3-Bis(dimetilamino)propano ≥98%
1,3-Bis(dimetilamino)propano
Purity: 99% CAS No.: 110-95-2 Molecular Formula: (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2 Formula Weight: 130.24 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4234 Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1734176 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008337
Formula: C₇H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Densidad: 0,820
Pto. de inflamación: 31 °C (87 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008337
Núm. CAS: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II