1,3-Difenil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19644.0E
A19644.22
A19644.36
A19644.0EEA
159
EUR
A19644.0E
A19644.22
A19644.36
1,3-Difenil-2-tiourea ≥98%
1,3-Difenil-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 102-08-9
Molecular Formula: C13H12N2S
Formula Weight: 228.32
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 644277
Merck Reference: 14,3333
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004921
Formula:
C₁₃H₁₂N₂S Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 150…154 °C Densidad: 1,320 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004921 Núm. CAS: 102-08-9 EINECS: 203-004-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3333 |