2-Fluoro-p-anísaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 2-Fluoro-4-anísaldehído
A19726.14
A19726.06
A19726.14EA
255
EUR
A19726.14
A19726.06
2-Fluoro-p-anísaldehído ≥97%
2-Fluoro-p-anísaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 331-64-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 42-47°
Beilstein Reference: 3237954
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 42…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236679 Núm. CAS: 331-64-6 |