N-Aminoftalimida 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19914.06
A19914.09
A19914.18
A19914.06EA
52.8
EUR
A19914.06
A19914.09
A19914.18
N-Aminoftalimida 94%
N-Aminoftalimida
Purity: 94%
CAS No.: 1875-48-5
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 383756
MDL No.: MFCD00005895
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 391 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00005895 Núm. CAS: 1875-48-5 EINECS: 217-505-9 |