Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 12α-hidroxilitocólico, DCA, Ácido 12alpha-hidroxilitocólico
B20061.14
B20061.22
B20061.14EA
42.6
EUR
B20061.14
B20061.22
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico ≥99%
Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
Purity: 99%
CAS No.: 83-44-3
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.58
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3219882
Merck Reference: 14,2899
Optical Rotation: +54° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003673
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Pto. Ebullición: 504 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003673 Núm. CAS: 83-44-3 EINECS: 201-478-5 Índice Merck: 14,2899 |