Tolueno-α-tiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
B20081.14
B20081.22
B20081.36
B20081.14EA
32.3
EUR
B20081.14
B20081.22
B20081.36
Tolueno-α-tiol ≥99%
Tolueno-α-tiol
Purity: 99%
CAS No.: 100-53-8
Molecular Formula: C7H8S
Formula Weight: 124.21
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.053
Refractive Index: 1.5760
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
Melting Point: -30°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 605864
Merck Reference: 14,9322
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004867
Formula:
C₇H₈S MW: 124.21 g/mol Pto. Ebullición: 194…195 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1.053 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004867 Núm. CAS: 100-53-8 EINECS: 202-862-5 UN: 2810 ADR: 6.1 II Índice Merck: 12,09456 |