2',4'-Dihidroxi-3'-metilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,4-Dihidroxi-3-metilfenil)etan-1-ona
B20272.06
B20272.14
B20272.06EA
63.9
EUR
B20272.06
B20272.14
2',4'-Dihidroxi-3'-metilacetofenona ≥98%
2',4'-Dihidroxi-3'-metilacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 10139-84-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00010817
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010817 Núm. CAS: 10139-84-1 |