Ácido ursodeoxicólico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20490.03
B20490.06
B20490.14
B20490.03EA
42.4
EUR
B20490.03
B20490.06
B20490.14
Ácido ursodeoxicólico ≥99%
Ácido ursodeoxicólico
Purity: 99%
CAS No.: 128-13-2
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.56
Melting Point: 201-204°
Merck Reference: 14,9889
MDL No.: MFCD00003680
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Pto. Ebullición: 547 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 201…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003680 Núm. CAS: 128-13-2 EINECS: 204-879-3 Índice Merck: 14,9889 |