2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
47.1
EUR
B20538.03
B20538.06
2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro ≥97%
2-Fluoro-3-metilbencilo bromuro
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Formula:
C₈H₈BrF Pto. Ebullición: 105…106 °C (10 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042470 Núm. CAS: 151412-12-3 UN: 3265 ADR: 8,II |