3-Amino-5-terc-butilisoxazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20567.06
B20567.14
B20567.22
B20567.06EA
52.7
EUR
B20567.06
B20567.14
B20567.22
3-Amino-5-terc-butilisoxazol 97%
3-Amino-5-terc-butilisoxazol
Purity: 97%
CAS No.: 55809-36-4
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1100990
Formula:
C₇H₁₂N₂O Pto. de fusión: 110…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055620 Núm. CAS: 55809-36-4 |