α-Bromo-p-toluonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20641.06
B20641.14
B20641.06EA
53
EUR
B20641.06
B20641.14
α-Bromo-p-toluonitrilo ≥98%
α-Bromo-p-toluonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 17201-43-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 636717
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001829
Formula:
C₈H₆BrN Pto. Ebullición: 135…137 °C (0,6 mmHg) Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001829 Núm. CAS: 17201-43-3 EINECS: 241-246-0 UN: 2923 ADR: 8,II |