Ácido (2-metoxifenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
B20672.06 B20672.14
B20672.06EA 18.5 EUR
B20672.06 B20672.14
Ácido (2-metoxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (2-metoxifenoxi)acético
Purity: 98+% CAS No.: 1878-85-9 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1874501
Formula: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014352
Núm. CAS: 1878-85-9
EINECS: 217-526-3