Propionato de propilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propionic acid propyl ester
B20680.AK
B20680.AU
B20680.AKEA
62.4
EUR
B20680.AK
B20680.AU
Propionato de propilo ≥99%
Propionato de propilo
Purity: 99%
CAS No.: 106-36-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -76°
Boiling Point: 122-124°
Merck Reference: 14,7867
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009373
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 122…124 °C Pto. de fusión: –76 °C Densidad: 0,881 Pto. de inflamación: 19 °C (67 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009373 Núm. CAS: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7867 |