Sodio desoxicolato monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B20759.14 B20759.22 B20759.36
B20759.14EA 66.4 EUR
B20759.14 B20759.22 B20759.36
Sodio desoxicolato monohidrato ≥98%
Sodio desoxicolato monohidrato
Purity: 98% CAS No.: 145224-92-6 Molecular Formula: C24H39NaO4.H2O Formula Weight: 432.58 (414.58anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3643164 Merck Reference: 14,2899 Optical Rotation: +44° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00150750
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄·1H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150750
Núm. CAS: 145224-92-6
EINECS: 206-132-7
Índice Merck: 14,2899