2,5-Dimetilhexino-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
B20889.22
B20889.36
B20889.22EA
37.2
EUR
B20889.22
B20889.36
2,5-Dimetilhexino-2,5-diol (±) + meso ≥98%
2,5-Dimetilhexino-2,5-diol
Purity: 98%
CAS No.: 142-30-3
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 102°(215°F)
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 969835
MDL No.: MFCD00004468
Formula:
C₈H₁₄O₂ MW: 142.2 g/mol Pto. Ebullición: 205 °C Pto. de fusión: 90…94 °C Densidad: 0.949 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004468 Núm. CAS: 142-30-3 EINECS: 205-533-4 |