3,5-Diclorosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
B20941.06
B20941.14
B20941.22
B20941.06EA
45.9
EUR
B20941.06
B20941.14
B20941.22
3,5-Diclorosalicilaldehído ≥98%
3,5-Diclorosalicilaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 90-60-8
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 973391
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ MW: 191,01 g/mol Pto. Ebullición: 723 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003320 Núm. CAS: 90-60-8 EINECS: 202-005-5 |