Escualeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
2,6,10,15,19,23-Hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
B20944.22
B20944.36
B20944.22EA
61.4
EUR
B20944.22
B20944.36
Escualeno ≥98%
Escualeno
Purity: 98%
CAS No.: 111-02-4
Molecular Formula: C30H50
Formula Weight: 410.73
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4955
Melting Point: -75°
Boiling Point: 285°/25mm
Merck Reference: 14,8768
MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Formula:
C₃₀H₅₀ MW: 410,73 g/mol Pto. Ebullición: 285 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 0,855 Pto. de inflamación: 218 °C (424 °F) |
Número MDL:
MFCD00008912 Núm. CAS: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Índice Merck: 14,8768 |