1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with copper
B20984.06 B20984.14
B20984.06EA 47.3 EUR
B20984.06 B20984.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano ≥97% estabilizado
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctano
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 2043-57-4 Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I Formula Weight: 474.00 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3600 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1887105 MDL No.: MFCD00039410
Formula: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Pto. Ebullición: 178…180 °C
Pto. de fusión: ∼ 20 °C
Densidad: 1,940
Pto. de inflamación: 150 °C (302 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039410
Núm. CAS: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1