5-Cloro-2-metilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21036.03 B21036.06
B21036.03EA 40.7 EUR
B21036.03 B21036.06
5-Cloro-2-metilindol ≥98%
5-Cloro-2-metilindol
Purity: 98% CAS No.: 1075-35-0 Molecular Formula: C9H8ClN Formula Weight: 165.62 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD00005619
Formula: C₉H₈ClN
Pto. Ebullición: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005619
Núm. CAS: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9