L(+)-Ribosa ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
B21117.03 B21117.14
B21117.03EA 99.3 EUR
B21117.03 B21117.14
L(+)-Ribosa ≥99%
L(+)-Ribosa
Purity: 99% CAS No.: 24259-59-4 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00167010
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167010
Núm. CAS: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4