4-(Dimetilamino)azobenceno indicator
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
B21145.14 B21145.22 B21145.36
B21145.14EA 26.7 EUR
B21145.14 B21145.22 B21145.36
4-(Dimetilamino)azobenceno indicator
4-(Dimetilamino)azobenceno
CAS No.: 60-11-7 Molecular Formula: C14H15N3 Formula Weight: 225.30 Odour: Odourless Melting Point: 110-112° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol. Beilstein Reference: 746016 Merck Reference: 14,3229 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008308
Formula: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…112 °C (desc.)
Densidad: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008308
Núm. CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,3229