Ácido 3-formilbenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21277.03
B21277.06
B21277.14
B21277.03EA
61.2
EUR
B21277.03
B21277.06
B21277.14
Ácido 3-formilbenzoico ≥97%
Ácido 3-formilbenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 619-21-6
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2206413
Formula:
C₈H₆O₃ Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039575 Núm. CAS: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |