Diseleniuro de dibencil 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21278.03
B21278.06
B21278.14
B21278.03EA
31.6
EUR
B21278.03
B21278.06
B21278.14
Diseleniuro de dibencil 95%
Diseleniuro de dibencil
Purity: 95%
CAS No.: 1482-82-2
Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5
Formula Weight: 340.18
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1877745
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00004767
Formula:
C₁₄H₁₄Se₂ MW: 340,19 g/mol Pto. de fusión: 91…93 °C Densidad: 1,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004767 Núm. CAS: 1482-82-2 UN: 3283 ADR: 6.1,III |