N-(Hidroximetil)ftalimida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
B21292.14
B21292.22
B21292.36
B21292.14EA
36.4
EUR
B21292.14
B21292.22
B21292.36
N-(Hidroximetil)ftalimida ≥97%
N-(Hidroximetil)ftalimida
Purity: 97%
CAS No.: 118-29-6
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Melting Point: 140-147°
Beilstein Reference: 140946
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 140…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005899 Núm. CAS: 118-29-6 EINECS: 204-241-4 |