1,3-Dimetilurea ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: N,N'-Dimetilurea

B21329.0B B21329.30 B21329.36
B21329.0BEA 66.4 EUR
B21329.0B B21329.30 B21329.36
1,3-Dimetilurea ≥98%
1,3-Dimetilurea

Purity: 98% CAS No.: 96-31-1 Molecular Formula: (CH3NH)2C=O Formula Weight: 88.11 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 100-104° Boiling Point: 268-270° dec. Beilstein Reference: 1740672 MDL No.: MFCD00008286

Formula: C₃H₈N₂O
Pto. Ebullición: 268…270 °C (desc.)
Pto. de fusión: 100…104 °C
Densidad: 1,140
Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008286
Núm. CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR